Imprimer
Gallium standard solution, 10,000 mg/L Ga in 5% nitric acid with hydrochloric acid (max. 1%) (de Ga) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14427.AD 14427.AE 14427.AP
14427.ADEA 132 EUR
14427.AD 14427.AE 14427.AP
Gallium standard solution, 10,000 mg/L Ga in 5% nitric acid with hydrochloric acid (max. 1%) (de Ga) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de gallium
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certifications: Traçabilité NIST