Imprimer
Cobalt standard solution, 1,000 mg/L Co in 5% nitric acid (de Co) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88060.AE 88060.AP
88060.AEEA 64.3 EUR
88060.AE 88060.AP
Cobalt standard solution, 1,000 mg/L Co in 5% nitric acid (de Co) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de cobalt
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certifications: Traceable to NIST