Cerium standard solution, 1,000 mg/L Ce in 5% nitric acid (de Ce) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certifications: Traçabilité NIST