Imprimer
Cerium standard solution, 10,000 mg/L Ce in 5% nitric acid (de Ce) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14371.AD 14371.AE 14371.AP
14371.ADEA 107 EUR
14371.AD 14371.AE 14371.AP
Cerium standard solution, 10,000 mg/L Ce in 5% nitric acid (de Ce) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de cérium
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certifications: Traçabilité NIST