Dichlorure de phtaloyle ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
Purity: 94%
CAS No.: 88-95-9
Molecular Formula: C8H4Cl2O2
Formula Weight: 203.03
Flash Point: 151°(304°F)
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 12°
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 608200
Merck Reference: 14,7375
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000666
Formule:
C₈H₄Cl₂O₂ Poids moléculaire: 203.02 g/mol Point d'ébullition: 276 °C Point de fusion: 12 °C Densité: 1.409 Point éclair: 151 °C (304 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000666 Numéro CAS: 88-95-9 EINECS: 201-869-0 UN: 3265 ADR: 8 II Indice Merck: 14,7375 |