Imprimer

Acide sulfurique 1.25 mol/l (2.5 N) en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

MC312557.2500 MC312557.9010
PRLSMC312557.2500EA 60.8 EUR
PRLSMC312557.2500 PRLSMC312557.9010
Acide sulfurique 1.25 mol/l (2.5 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR