Imprimer
Chlorure d'hydrogène 2 M dans le diéthyl éther
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26914.AE H26914.AP
H26914.AEEA 115 EUR
H26914.AE H26914.AP
Chlorure d'hydrogène 2 M dans le diéthyl éther
Chlorure d'hydrogène
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -40°(-40°F) MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Densité: 0.747
Point éclair: –40 °C (–40 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 I