Imprimer
Chlorure d'hydrogène 2 N dans le diéthyl éther, AcroSeal®, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
368471000 368478000
368471000.EA 173 EUR
368471000. 368478000.
Chlorure d'hydrogène 2 N dans le diéthyl éther, AcroSeal®, pur
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
Densité: 0,74 g/cm³
Point éclair: –40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1.90 to 2.20 N