Chlorure d'hydrogène 1 M dans le diéthyl éther
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -40°(-40°F)
Refractive Index: 1.3535
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011324
Formule:
HCl Densité: 0,731 Point éclair: –40 °C (–40 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,I |