Imprimer
Silver standard solution, 1,000 mg/L Ag in 5% nitric acid (de Ag) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13849.AD 13849.AE 13849.AP
13849.ADEA 71.7 EUR
13849.AD 13849.AE 13849.AP
Silver standard solution, 1,000 mg/L Ag in 5% nitric acid (de Ag) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certifications: Traçabilité NIST