Imprimer
Chromium standard solution, 10,000 mg/L Cr in 5% nitric acid (de Cr(NO₃)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38722.AE 38722.AD 38722.AP
38722.AEEA 206 EUR
38722.AE 38722.AD 38722.AP
Chromium standard solution, 10,000 mg/L Cr in 5% nitric acid (de Cr(NO₃)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Certifications: Traçabilité NIST