Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v) pour les biotechnologies
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Une solution pré-mélangée de 24 volumes de chloroforme pour 1 volume d'alcool isoamylique. Elle est associée au phénol (1:1) pour les procédures de purification d'acides nucléiques.
Formule:
CHCl₃,C₅H₁₂O Température de stockage: Température ambiante |
UN:
1888 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Poids spécifique (20 °C) | 1.446 - 1.463 g/ml |
Eau (KF) | 0.1% |