Imprimer
Gadolinium standard solution, 1,000 mg/L Gd in 5% nitric acid (de Gd₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88065.AE 88065.AP
88065.AEEA 57.2 EUR
88065.AE 88065.AP
Gadolinium standard solution, 1,000 mg/L Gd in 5% nitric acid (de Gd₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de gadolinium
Molecular Formula: Gd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011022
Certifications: Traçabilité NIST