Cesium standard solution, 1,000 mg/L Cs in 5% nitric acid (de Cs₂CO₃) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certifications: Traçabilité NIST