2-Chloro-5-pentylpyrimidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 154466-62-3
Molecular Formula: C9H13ClN2
Formula Weight: 184.67
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.504
Boiling Point: 124°/3mm
MDL No.: MFCD04038093
Formule:
C₉H₁₃ClN₂ Point d'ébullition: 124 °C (3 mmHg) Densité: 1,085 Point éclair: 97 °C (207 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04038093 Numéro CAS: 154466-62-3 |