(4-Bromophényl)acétone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Bromophenylacetone
Purity: 98%
CAS No.: 6186-22-7
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.07
MDL No.: MFCD00210401
Formule:
C₉H₉BrO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210401 Numéro CAS: 6186-22-7 |