(3-Bromophényl)acétone 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉BrO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210400 Numéro CAS: 21906-32-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow to dark yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |