Imprimer

Acide chlorhydrique 100 ml/l

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

MC310512.9010 MC310512.460
PRLSMC310512.9010EA 173 EUR
PRLSMC310512.9010 PRLSMC310512.460
Acide chlorhydrique 100 ml/l
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR