2,5-Dibromohydroquinone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 14753-51-6
Molecular Formula: C6H4Br2O2
Formula Weight: 267.90
Melting Point: 191-194°
MDL No.: MFCD00192664
Formule:
C₆H₄Br₂O₂ Point de fusion: 191…194 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192664 Numéro CAS: 14753-51-6 |