Titane (IV) chlorure 1 M dans le dichloromethane
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 7550-45-0
Molecular Formula: Cl4Ti
Formula Weight: 189.69
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011267
Formule:
Cl₄Ti Densité: 1,365 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011267 Numéro CAS: 7550-45-0 EINECS: 231-441-9 UN: 2922 ADR: 8,III |