Imprimer
Dichlorure d'oxalyle 2 M dans le dichloromethane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure d'oxalyle
H31617.AE H31617.AP
H31617.AEEA 63.5 EUR
H31617.AE H31617.AP
Dichlorure d'oxalyle 2 M dans le dichloromethane
Dichlorure d'oxalyle
CAS No.: 79-37-8 Molecular Formula: C2Cl2O2 Formula Weight: 126.93 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000704
Formule: C₂Cl₂O₂
Poids moléculaire: 126.93 g/mol
Point d'ébullition: 63
Point de fusion: -12
Densité: 1.335
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000704
Numéro CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 2922
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,07046