Monochlorure d'iode 1 M dans le dichloromethane
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Iodochloride
CAS No.: 7790-99-0
Molecular Formula: ClI
Formula Weight: 162.36
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011354
Formule:
ClI Poids moléculaire: 162.36 g/mol Point d'ébullition: 97.3 Point de fusion: 26 Densité: 1.420 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011354 Numéro CAS: 7790-99-0 EINECS: 232-236-7 UN: 2922 ADR: 8 III Indice Merck: 13,05039 |