Phosphate de tris(2-éthylhexyle)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Trioctyl phosphate, Tris(2-éthylhexyl) phosphate, Acide Phosphorique tris(2-éthylhexyl ester)
CAS No.: 78-42-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3P(O)
Formula Weight: 434.64
Flash Point:
Formule:
C₂₄H₅₁O₄P Point d'ébullition: 216 °C (4 mmHg) Densité: 0,93 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009491 Numéro CAS: 78-42-2 EINECS: 201-116-6 |