1-Phényl-2-(triméthylsilyl)acetylene ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Trimethyl(phenylethynyl)silane
Purity: 99%
CAS No.: 2170-06-1
Molecular Formula: C11H14Si
Formula Weight: 174.32
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.886
Refractive Index: 1.5280
Appearance: Colourless
Boiling Point: 87-88°/9mm
Beilstein Reference: 3088678
MDL No.: MFCD00054860
Formule:
C₁₁H₁₄Si Point d'ébullition: 87…88 °C (9 mmHg) Densité: 0,886 Point éclair: 74 °C (165 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054860 Numéro CAS: 2170-06-1 |