Imprimer
Eau, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6795-10EA 0 EUR
6795-10 6795-25
Eau, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Indice Merck: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.1 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤0.2 ppb
pH 5.0 - 8.0
Residue after Evaporation ≤0.0001 %
Suitability for HPLC Passes Test
ACS - Specific Conductance at 25°C. (/uohms⁻¹ cm⁻¹) ≤2.0
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Chloride (Cl) ≤0.4 ppm
ACS - Electrical Resistivity at 25°C (Mohm.cm) ≥0.5
Heavy Metals (as Pb) ≤0.01 ppm
Nitrate (NO₃) ≤0.4 ppm
Phosphate (PO₄) ≤1.0 ppm
Silicate (as SiO₂) ≤0.01 ppm
Sulfate (SO₄) ≤1.0 ppm
Filtered through a 0.2 micron filter.
Appearance (clear, colorless liquid)