Imprimer
Potassium hydrogénocarbonate, qualité Réactif
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium bicarbonate
0889-1KGEA 291 EUR
0889-1KG 0889-500G
Potassium hydrogénocarbonate, qualité Réactif
Potassium hydrogénocarbonate
Formule: KHCO₃
Point de fusion: 292 °C
Densité: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Indice Merck: 13,07691