Imprimer
2-Chloro-5-formylpyridine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
H55550.03 H55550.06
H55550.03EA 121 EUR
H55550.03 H55550.06
2-Chloro-5-formylpyridine 96%
2-Chloro-5-formylpyridine
Purity: 96% CAS No.: 23100-12-1 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.56 Melting Point: 77-81° MDL No.: MFCD03095223
Formule: C₆H₄ClNO
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095223
Numéro CAS: 23100-12-1