6-Bromoquinoleine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 5332-25-2
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Flash Point:
Formule:
C₉H₆BrN Point de fusion: 24 °C Densité: 1,538 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00024023 Numéro CAS: 5332-25-2 EINECS: 226-238-7 |