Imprimer
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
H55984.03 H55984.06 H55984.14
H55984.03EA 32.8 EUR
H55984.03 H55984.06 H55984.14
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BClO₂
Point de fusion: 50…55 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663875
Numéro CAS: 195062-61-4