4,6-Difluoroindole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 199526-97-1
Molecular Formula: C8H5F2N
Formula Weight: 153.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formule:
C₈H₅F₂N |
Numéro MDL:
MFCD01075213 Numéro CAS: 199526-97-1 |