Imprimer
trans-3-Heptène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (E)-3-Heptene
H53482.03 H53482.06 H53482.14
H53482.03EA 76.2 EUR
H53482.03 H53482.06 H53482.14
trans-3-Heptène ≥97%
trans-3-Heptène
Formule: C₇H₁₄
Poids moléculaire: 98.19 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C
Point de fusion: –137 °C
Densité: 0.698
Point éclair: –1 °C (30 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009475
Numéro CAS: 14686-14-7
EINECS: 238-728-8
UN: 3295
ADR: 3 II