Imprimer
Méthyléthylcétone, extra sec 99.5%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Butanone-2, MEK, Additif EK 500
396951000 396950010
396951000.EA 119 EUR
396951000. 396950010.
Méthyléthylcétone, extra sec 99.5%, AcroSeal®
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
Point d'ébullition: 80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0,806 g/cm³
Point éclair: –7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Indice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.001 %