3-(Trifluorométhyl)pyrazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 20154-03-4
Molecular Formula: C4H3F3N2
Formula Weight: 136.08
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 70°/2mm
MDL No.: MFCD00115018
Formule:
C₄H₃F₃N₂ Point d'ébullition: 70 °C (2 mmHg) Point de fusion: 45…47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00115018 Numéro CAS: 20154-03-4 |