Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) en solution aqueuse, qualité Réactif
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hydroxyde de sodium
Formule:
NaOH Poids moléculaire: 40 g/mol Point d'ébullition: 1390 Point de fusion: 323 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Indice Merck: 14,08627 |
Résultats des tests de spécification
Acid Titration | 9900 mmol/l – 10100 mmol/l |