Imprimer
Quinaldine red 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-(4-Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolinium iodide, 2-(4-(Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolin-1-ium iodide
H55729.06 H55729.14
H55729.06EA 65.3 EUR
H55729.06 H55729.14
Quinaldine red 95%
Rouge de quinaldine
Purity: 95% CAS No.: 117-92-0 Molecular Formula: C21H23IN2 Formula Weight: 430.33 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Green to black Beilstein Reference: 3798055 Merck Reference: 14,8049 MDL No.: MFCD00011968
Formule: C₂₁H₂₃IN₂
Poids moléculaire: 430.33 g/mol
Point de fusion: 240
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011968
Numéro CAS: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Indice Merck: 12,08230