Imprimer
Celite® 545, filtre, Na2CO3_treated, flux calcined
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
H33152.0B H33152.0I
H33152.0BEA 71.7 EUR
H33152.0B H33152.0I
Celite® 545, filtre, Na2CO3_treated, flux calcined
Celite® 545, filtre
CAS No.: 68855-54-9 MDL No.: MFCD00132803
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0