Imprimer
2-Amino-5-bromobenzonitrile 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-2-cyanoaniline
H55217.03 H55217.06
H55217.03EA 57 EUR
H55217.03 H55217.06
2-Amino-5-bromobenzonitrile 96%
2-Amino-5-bromobenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 39263-32-6 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.03 Melting Point: 96-100° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00158946
Formule: C₇H₅BrN₂
Poids moléculaire: 197.03 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00158946
Numéro CAS: 39263-32-6
EINECS: 254-387-8
ADR: 6.1 III