Imprimer
4-Amino-3-bromobenzonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H55483.03 H55483.06
H55483.03EA 58.2 EUR
H55483.03 H55483.06
4-Amino-3-bromobenzonitrile 97%
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 50397-74-5 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.03 Melting Point: 106-110° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD01861386
Formule: C₇H₅BrN₂
Poids moléculaire: 197.03 g/mol
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861386
Numéro CAS: 50397-74-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III