Imprimer
4-Amino-3-iodobenzonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Cyano-2-iodoaniline
H55400.03 H55400.06
H55400.03EA 45.8 EUR
H55400.03 H55400.06
4-Amino-3-iodobenzonitrile 97%
4-Amino-3-iodobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 33348-34-4 Molecular Formula: C7H5IN2 Formula Weight: 244.03 Melting Point: 112-115° MDL No.: MFCD04039964
Formule: C₇H₅IN₂
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039964
Numéro CAS: 33348-34-4