Imprimer
Trichlorure de bore 1 M dans l'hexanes (mélange isomères)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32833.AE H32833.AP
H32833.AEEA 84.7 EUR
H32833.AE H32833.AP
Trichlorure de bore 1 M dans l'hexanes (mélange isomères)
Trichlorure de bore
CAS No.: 10294-34-5 Molecular Formula: BCl3 Formula Weight: 117.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00011313
Formule: BCl₃
Poids moléculaire: 117.17 g/mol
Point d'ébullition: 12.4
Point de fusion: -107
Densité: 0.738
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011313
Numéro CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3286
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,01378