Imprimer
Trichlorure de bore 1 M dans l'heptane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H32785.AE H32785.AP
H32785.AEEA 137 EUR
H32785.AE H32785.AP
Trichlorure de bore 1 M dans l'heptane
Trichlorure de bore
CAS No.: 10294-33-4 Molecular Formula: BBr3 Formula Weight: 250.52 Flash Point: -4°(25°F) Boiling Point: 90° UN No.: 3384 MDL No.: MFCD00011312
Formule: BCl₃
Poids moléculaire: 117.17 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C
Point de fusion: -107
Densité: 1.876
Point éclair: –4 °C (25 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011313
Numéro CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3384
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 12,01378