Etain 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 20% (de Sn) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certifications: Traçabilité NIST