Imprimer
Etain 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 20% (de Sn) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13863.AD 13863.AE 13863.AP
13863.ADEA 89.7 EUR
13863.AD 13863.AE 13863.AP
Etain 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 20% (de Sn) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'étain
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certifications: Traçabilité NIST