Imprimer
Silicium 10000 mg/L dans l'eau avec traces acide fluorhydrique (de (NH₄)₂SiF₆) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38723.AD 38723.AE 38723.AP
38723.ADEA 168 EUR
38723.AD 38723.AE 38723.AP
Silicium 10000 mg/L dans l'eau avec traces acide fluorhydrique (de (NH₄)₂SiF₆) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de silicium
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Certifications: Traçabilité NIST