Silicium 1000 mg/L dans l'eau avec traces acide fluorhydrique (de (NH₄)₂SiF₆) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Certifications: Traceable to NIST