Imprimer
Platine 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 20% (de Pt) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88086.AE 88086.AP
88086.AEEA 109 EUR
88086.AE 88086.AP
Platine 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 20% (de Pt) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de platinium
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certifications: Traçabilité NIST