Imprimer
PIPES Free_acid 98, high_purity
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2,2'-(pipérazine-1,4-diyl)bis(éthanesulfonique)
0488-100GEA 314 EUR
0488-100G 0488-500G
PIPES Free_acid 98, high_purity
PIPES
Formule: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Poids moléculaire: 302.37 g/mol
Point d'ébullition: 499
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006159
Numéro CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Indice Merck: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@260nm (1%, 1 N NaOH) ≤0.05
DNase aucun
Métaux lourds (en Pb) <5 ppm
pKa 6.7 – 6.9
Protease non détecté
Pureté >98%
Residus aprés combustion <0.3%
RNase non détecté
Solubilité (1%, 1N NaOH) non détecté