Imprimer
3-Fluoro-5-iodoaniline 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H34457.03 H34457.06
H34457.03EA 126 EUR
H34457.03 H34457.06
3-Fluoro-5-iodoaniline 96%
3-Fluoro-5-iodoaniline
Purity: 96% CAS No.: 660-49-1 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 MDL No.: MFCD04116466
Formule: C₆H₅FIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116466
Numéro CAS: 660-49-1