Yttrium 10000 µg/L en solution dans l'acide nitrique 5% (de Y₂O₃) étalon mono-élément pour ICP, Specpure®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certifications: Traçabilité NIST