Imprimer
Tungstène 100000 mg/L en solution dans l'eau (de (NH₄)₂WO₄) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42249.AD 42249.AE 42249.AP
42249.ADEA 169 EUR
42249.AD 42249.AE 42249.AP
Tungstène 100000 mg/L en solution dans l'eau (de (NH₄)₂WO₄) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de tungstène
Molecular Formula: (NH₄)₂WO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011461
Certifications: Traçabilité NIST